Merck
AMBH9614FC70
Ambeed, Inc.
7-Nitroisoquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.16
Número MDL:
Iupac Name
7-nitroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H6N2O2/c12-11(13)9-2-1-7-3-4-10-6-8(7)5-9/h1-6H
Clave InChI
NYHHIPIPUVLUFF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13058-73-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)