Merck
AMBH9614FBEC
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.23
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c1-3-16-11(14)8-4-7-5-10(15-2)12-6-9(7)13-8/h4-6,13H,3H2,1-2H3
Clave InChI
HHISWAOZOHNXMF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3469-63-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)