Merck
AMBH9614F98E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.47
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-1-2-11-5(4)3-9-6(8)10-11/h1-3H
Clave InChI
AXXQRRWVSIJWNS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1233143-59-3.html
Synonym
5-bromo-2-chloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)