Merck
AMBH9614F96D
Ambeed, Inc.
3-(4-Nitrophenoxy)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.22
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-nitrophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9NO5/c15-13(16)9-2-1-3-12(8-9)19-11-6-4-10(5-7-11)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)
Clave InChI
RMCHRSGYGNEWJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27237-21-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)