Merck
AMBH9614F829
Ambeed, Inc.
Chlorogold,[1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
855.1
Número MDL:
Iupac Name
gold(1+) [2'-(diphenylphosphanyl)-[1,1'-binaphthalen]-2-yl]diphenylphosphane chloride
Inchi Code
1S/C44H32P2.Au.ClH/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;/h1-32H;;1H/q;+1;/p-1
Clave InChI
HCQJMUNLJGYUPQ-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/685138-48-1.html
Synonym
Dichloro[(.+-.)BINAP]digold(I)
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)