Merck
AMBH9614F567
Ambeed, Inc.
1,2,4,5-Tetraiodobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
581.7
Número MDL:
Iupac Name
1,2,4,5-tetraiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2I4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
Clave InChI
QHODZFPKHGDLOS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/636-31-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)