AMBH9614F550
Ambeed, Inc.
7-(Chloromethyl)-5H-thiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
About This Item
Iupac Name
7-(chloromethyl)-5H-[1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
Inchi Code
1S/C7H5ClN2OS/c8-4-5-3-6(11)10-1-2-12-7(10)9-5/h1-3H,4H2
Clave InChI
WANAHALOOUKFKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal transportation(<77F)
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62773-09-5.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)