Merck
AMBH9614F2D6
Ambeed, Inc.
(5-Bromo-4-methylthiazol-2-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.09
Número MDL:
Iupac Name
(5-bromo-4-methylthiazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H7BrN2S/c1-3-5(6)9-4(2-7)8-3/h2,7H2,1H3
Clave InChI
JTFHAQOEYDUKNY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1515474-34-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)