Merck
AMBH9614F12B
Ambeed, Inc.
4,4',4'',4'''-(Pyrene-1,3,6,8-tetrayltetrakis(ethyne-2,1-diyl))tetraaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
662.79
Número MDL:
Iupac Name
4,4',4'',4'''-(pyrene-1,3,6,8-tetrayltetrakis(ethyne-2,1-diyl))tetraaniline
Inchi Code
1S/C48H30N4/c49-39-17-5-31(6-18-39)1-13-35-29-36(14-2-32-7-19-40(50)20-8-32)44-27-28-46-38(16-4-34-11-23-42(52)24-12-34)30-37(15-3-33-9-21-41(51)22-10-33)45-26-25-43(35)47(44)48(45)46/h5-12,17-30H,49-52H2
Clave InChI
XTBAGFFOEWDGGT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1404196-75-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)