Merck
AMBH95E08B10
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(5-chlorothiophen-2-yl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.52
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(5-chloro-2-thienyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H4BrClOS/c7-3-4(9)5-1-2-6(8)10-5/h1-2H,3H2
Clave InChI
YIKFQMAUWNYCHK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57731-17-6.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)