Merck
AMBH95E0893A
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl 2-methyl 1H-indole-1,2-dicarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.3
Número MDL:
Iupac Name
1-tert-butyl 2-methyl 1H-indole-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H17NO4/c1-15(2,3)20-14(18)16-11-8-6-5-7-10(11)9-12(16)13(17)19-4/h5-9H,1-4H3
Clave InChI
UJVYYFYNECMKRA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/163229-48-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)