AMBH95E088E2
Ambeed, Inc.
tert-Butyldimethyl((4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl)oxy)silane
About This Item
Iupac Name
tert-butyl(dimethyl){[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-cyclohexen-1-yl]oxy}silane
Inchi Code
1S/C18H35BO3Si/c1-16(2,3)23(8,9)20-15-12-10-14(11-13-15)19-21-17(4,5)18(6,7)22-19/h10,15H,11-13H2,1-9H3
Clave InChI
YORHLCKMVFBFLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)