Merck
AMBH95E08843
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-Acetamidobenzylcarbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
264.32
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(acetylamino)benzylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H20N2O3/c1-10(17)16-12-7-5-6-11(8-12)9-15-13(18)19-14(2,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,15,18)(H,16,17)
Clave InChI
LMAWGJHLIIFMHH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/903556-11-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)