Merck
AMBH95E085CF
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-fluoroquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.05
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(11)5-12-9/h1-5H
Clave InChI
INAKIXQUXLAVOP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1355583-13-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)