Merck
AMBH95E08586
Ambeed, Inc.
Methyl 6-amino-2-chloronicotinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.6
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 6-amino-2-chloronicotinate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-12-7(11)4-2-3-5(9)10-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
IOTUSFIIARZCII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1004294-64-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1004294-64-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)