Merck
AMBH95E0829F
Ambeed, Inc.
Pyrrole-2,3,5-tricarboxylic Acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.12
Número MDL:
Iupac Name
1H-pyrrole-2,3,5-tricarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5NO6/c9-5(10)2-1-3(6(11)12)8-4(2)7(13)14/h1,8H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
UGSAVTSXHXRENH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/945-32-4.html
Synonym
1H-Pyrrole-2,3,5-tricarboxylic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)