Merck
AMBH95E0826C
Ambeed, Inc.
3-Pyridinemethanethiol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.19
Número MDL:
Iupac Name
3-pyridinylmethanethiol
Inchi Code
1S/C6H7NS/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
Clave InChI
MBXKCLHOVPXMCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17617-05-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)