Merck
AMBH95E07FC6
Ambeed, Inc.
Zopiclone impurity B
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.65
Número MDL:
Iupac Name
6-(5-chloro-2-pyridinyl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
Inchi Code
1S/C11H7ClN4O2/c12-6-1-2-7(15-5-6)16-10(17)8-9(11(16)18)14-4-3-13-8/h1-5,10,17H
Clave InChI
FUUXOEKDNNWZTR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/43200-81-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)