Merck
AMBH95E07D3B
Ambeed, Inc.
Bis(2-(di-tert-butylphosphino)ethyl)amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
397.99
Número MDL:
Iupac Name
bis(2-(di-tert-butylphosphaneyl)ethyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C20H45NP2.ClH/c1-17(2,3)22(18(4,5)6)15-13-21-14-16-23(19(7,8)9)20(10,11)12;/h21H,13-16H2,1-12H3;1H
Clave InChI
KORUJZNDMCQEGO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1326805-03-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)