Merck
AMBH95E07C67
Ambeed, Inc.
5-Ethyl-2-methoxyphenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
Iupac Name
5-ethyl-2-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-9(11-2)8(10)6-7/h4-6,10H,3H2,1-2H3
Clave InChI
CAWZFQGJUGEKFU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2785-88-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)