Merck
AMBH93EDD22D
Ambeed, Inc.
2-Bromobenzo[d]thiazol-6-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.1
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-1,3-benzothiazol-6-amine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c8-7-10-5-2-1-4(9)3-6(5)11-7/h1-3H,9H2
Clave InChI
PKRUNKROSSHAGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/945400-80-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)