Merck
AMBH93EDD011
Ambeed, Inc.
TBK1/IKKe-IN-2
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
457.53
Número MDL:
Iupac Name
5-(2-((4-morpholinophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)-2-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C26H27N5O3/c27-18-20-17-19(1-6-25(20)34-23-8-13-32-14-9-23)24-7-10-28-26(30-24)29-21-2-4-22(5-3-21)31-11-15-33-16-12-31/h1-7,10,17,23H,8-9,11-16H2,(H,28,29,30)
Clave InChI
BWABTWGSXHTHCG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1292310-49-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1292310-49-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)