Merck
AMBH93E4C8E5
Ambeed, Inc.
4-Chlorophthalonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.58
Número MDL:
Iupac Name
4-chlorophthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H3ClN2/c9-8-2-1-6(4-10)7(3-8)5-11/h1-3H
Clave InChI
SZSLISKYJBQHQC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17654-68-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)