Merck
AMBH93E4C834
Ambeed, Inc.
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.26
Número MDL:
Iupac Name
N-[3-(dimethylamino)propyl]-N'-ethylurea
Inchi Code
1S/C8H19N3O/c1-4-9-8(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3,(H2,9,10,12)
Clave InChI
NGJUYARYEXGDNN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32897-26-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)