Merck
AMBH93E4C6CE
Ambeed, Inc.
2,6-Dimethoxypyrimidine-4-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.15
Número MDL:
Iupac Name
2,6-dimethoxypyrimidine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3O2/c1-11-6-3-5(4-8)9-7(10-6)12-2/h3H,1-2H3
Clave InChI
CSGNNPXFMPVTKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100868-70-0.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/100868-70-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)