AMBH93E4C4AC
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c11-6-7-5-9-10-4-2-1-3-8(7)10/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
CSPINDKIWMCRNX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/307308-03-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)