Merck
AMBH93E4C3D9
Ambeed, Inc.
4-Chloro-3,5-dimethoxyaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.63
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-3,5-dimethoxyaniline
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2/c1-11-6-3-5(10)4-7(12-2)8(6)9/h3-4H,10H2,1-2H3
Clave InChI
SGDVJEPMJMYMEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/226419-21-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)