Merck
AMBH93D538F4
Ambeed, Inc.
7-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]thiazepine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.75
Número MDL:
Iupac Name
7-methoxy-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]thiazepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NOS.ClH/c1-12-9-2-3-10-8(6-9)7-11-4-5-13-10;/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3;1H
Clave InChI
ZILRHMIPALDQKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956386-58-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)