Merck
AMBH93D53741
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.19
Número MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-7(2)13-10-5-8(6-12)3-4-9(10)11/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
OYJUUYKZFWNVGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1236365-81-3.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)