AMBH93D534FF
Ambeed, Inc.
2-(Tritylthio)acetic acid
About This Item
Iupac Name
(tritylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C21H18O2S/c22-20(23)16-24-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2,(H,22,23)
Clave InChI
RYRPHZROJNDXEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34914-36-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)