Merck
AMBH6FD841D1
Ambeed, Inc.
6-Fluoroquinoxaline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
148.14
Número MDL:
Iupac Name
6-fluoroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H5FN2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H
Clave InChI
JIXCXZJOGOGGIU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1644-14-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)