Merck
AMBH6FD841BD
Ambeed, Inc.
6-Bromo-8-fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.06
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-8-fluoro-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone
Inchi Code
1S/C9H7BrFNO/c10-6-3-5-1-2-12-9(13)8(5)7(11)4-6/h3-4H,1-2H2,(H,12,13)
Clave InChI
QNEGTSCEMNYFFK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1242157-15-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)