AMBH6FD841A2
Ambeed, Inc.
8-Fluoroquinoline-4-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
8-fluoro-4-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6FNO/c11-9-3-1-2-8-7(6-13)4-5-12-10(8)9/h1-6H
Clave InChI
XYBPBFLPLZOLGA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/496792-30-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)