Merck
AMBH6FD7F967
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3-(methoxymethyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.06
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H9BrO/c1-10-6-7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
BZYGFMKYRKQSQG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1515-89-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1515-89-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)