AMBH6FD7F951
Ambeed, Inc.
6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
Iupac Name
6-chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-11-6-2-7(8)9-3-5(6)4-10-11/h2-4H,1H3
Clave InChI
QWXPDGKKDNDTLI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1558302-68-3.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)