Merck
AMBH6FD7F83B
Ambeed, Inc.
6-Bromo-7-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.08
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-7-methyl-1-indanone
Inchi Code
1S/C10H9BrO/c1-6-8(11)4-2-7-3-5-9(12)10(6)7/h2,4H,3,5H2,1H3
Clave InChI
VYCICRIMTRDJBO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1071727-49-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1071727-49-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)