Merck
AMBH6FD7F769
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-iodobenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.48
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-iodobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5ClINO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
Clave InChI
WYSMVPXUCURIBK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261686-40-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)