Merck
AMBH58176AFE
Ambeed, Inc.
2-(3-Bromo-2-chlorophenyl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.49
Número MDL:
Iupac Name
(3-bromo-2-chlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)4-7(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clave InChI
IEIASDIYIMXQEK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261438-67-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1261438-67-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)