Merck
AMBH58176A5B
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.65
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-13-5-7(11)3-4-9(13)12-8/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
JWGKTXNASUZJAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67625-38-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)