Merck
AMBH58176A23
Ambeed, Inc.
2,4-Dibromo-5-fluoroaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.91
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dibromo-5-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4Br2FN/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H,10H2
Clave InChI
ISAQGADJGBSNRH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000578-04-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)