Merck
AMBH5817696C
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloro-4-iodopyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
318.34
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrClIN/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H
Clave InChI
TYBBZOZWSLKHMV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/401892-47-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)