AMBH58176960
Ambeed, Inc.
AMG-208
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A611009-10MG
107,77 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A611009-10MG
107,77 €
Iupac Name
7-methoxy-4-[(6-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl)methoxy]quinoline
Inchi Code
1S/C22H17N5O2/c1-28-16-7-8-17-19(13-16)23-12-11-20(17)29-14-22-25-24-21-10-9-18(26-27(21)22)15-5-3-2-4-6-15/h2-13H,14H2,1H3
Clave InChI
HEAIZQNMNCHNFD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1002304-34-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)