Merck
AMBH58176762
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.61
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinate
Inchi Code
1S/C9H7ClF3NO2/c1-2-16-8(15)5-3-6(9(11,12)13)14-7(10)4-5/h3-4H,2H2,1H3
Clave InChI
GNYKPDXWDIAZHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
white to off-white liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1196154-43-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)