Merck
AMBH5806495B
Ambeed, Inc.
1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Iupac Name
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-2-3-8-9(4-7)12-5-11-8/h2-4,6,10H,5H2,1H3
Clave InChI
ZHKALZZEGVFZQA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6329-73-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)