Merck
AMBH58064811
Ambeed, Inc.
1-Methylimidazole-4,5-dicarboxylic Acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.12
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O4/c1-8-2-7-3(5(9)10)4(8)6(11)12/h2H,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
YARDQACXPOQDMO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19485-38-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)