Merck
AMBH580647BF
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-methyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-methyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-7-8(12)5-6-11(7)9(13)14-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
FQBIJMMPYGOFFR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1539946-20-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)