Merck
AMBH580642D0
Ambeed, Inc.
5-(3-Fluorophenyl)isoxazole-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.16
Número MDL:
Iupac Name
5-(3-fluorophenyl)-3-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6FNO3/c11-7-3-1-2-6(4-7)9-5-8(10(13)14)12-15-9/h1-5H,(H,13,14)
Clave InChI
UDWKAAPHEXGBGV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1188032-12-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1188032-12-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)