Merck
AMBH47A9496C
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO4S/c1-14(12,13)7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
QJHFDGZWRWQZCR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/185945-88-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)