Merck
AMBH47A94367
Ambeed, Inc.
4-(Phenylethynyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Número MDL:
Iupac Name
4-(phenylethynyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H10O2/c16-15(17)14-10-8-13(9-11-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8-11H,(H,16,17)
Clave InChI
OGZUGPOTBGMCLE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25739-23-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)