Merck
AMBH46A96608
Ambeed, Inc.
Sulfalene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-amino-N-(3-methoxy-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-10(13-6-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
Clave InChI
KXRZBTAEDBELFD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/152-47-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/152-47-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)